Få mere at vide
Fisherbrand™ Mega Rack™ Rørstativ til 18 til 20 mm rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17147825 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17147825 Hvid
17157825 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17147825
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse robuste og lette rørstativer leveres færdigmonteret med alfanumerisk identifikation for nem sortering og valg.
  • Robust, holdbart materiale til nem og sikker transport af kliniske og forskningsrør
  • Genanvendelig og nem at rengøre
  • Autoklaverbar
  • Stabelbar til iscenesættelse og pladsbesparelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (18 til 20 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 120
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 4 Pk.
nr. pr. pakke 1 hv.
Dimensioner (L x B x H) 14,9 x 11,9 x 3,6 tommer. (37,7 x 30,1 x 9,1 cm)
Længde (metrisk) 37.7 cm
Længde (engelsk) 14,9 tommer
Bredde (engelsk) 11,9 tommer.
Højde (engelsk) 3,6 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 20 mm
Produkttype Rørstativ
Hylder 2 Tiers
Højde (metrisk) 9.1 cm
Array 10 x 12
Bredde (metrisk) 30.1 cm