Få mere at vide
Fisherbrand™ Mega Rack™ Klinisk rørstativ
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Blå
Hvid
Stillinger:
120
216
Holder:
Rør (10 ml), Rør (16 mm)
Rør (13 mm), Rør (5 til 7 ml)
Diameter (metrisk) åbning:
13 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Fuldt samlet, polypropylen
- Robust og let materiale til nem transport
- Alfanumerisk identifikation for hurtig placering og genfinding af rør
- Placer forskellige testgrupperinger i ét stativ og eliminer behovet for flere rørstativer
- Autoklaverbar
Specifications
Specifications
| Produkttype | Rørstativ |
| Array | 10 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (10 ml), Rør (16 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 120 |
| Form | Rectangular |
| Hylder | 3 Tiers |
| Stabelbar | Yes, When Empty |
| Show More |