Få mere at vide
Fisherbrand™ Mega Rack™ Klinisk rørstativ
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 14801442 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Blå
Hvid
Stillinger:
120
216
Holder:
Rør (10 ml), Rør (16 mm)
Rør (13 mm), Rør (5 til 7 ml)
Diameter (metrisk) åbning:
13 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 14801442
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skaber plads og organisation til laboratorier med høj kapacitet, der kræver stor prøveopbevaring. Fisherbrand™ Mega Rack™ Clinical Tube Rack eliminerer behovet for flere tube racks.
  • Fuldt samlet, polypropylen
  • Robust og let materiale til nem transport
  • Alfanumerisk identifikation for hurtig placering og genfinding af rør
  • Placer forskellige testgrupperinger i ét stativ og eliminer behovet for flere rørstativer
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Rørstativ
Array 12 x 18
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (13 mm), Rør (5 til 7 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 216
Form Rectangular
Hylder 3 Tiers
Stabelbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B x H) 337 x 267 x 91 mm
Længde (metrisk) 337 mm
Bredde (metrisk) 267 mm
Højde (metrisk) 91 mm
Diameter (metrisk) åbning 13 mm