Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (10 ml), Rør (16 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 120 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Mængde | 1 hver |
| Dimensioner (L x B x H) | 337 x 267 x 91 mm |
| Show More |