Få mere at vide
Fisherbrand™ Mega Rack™ Klinisk rørstativ
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Blå
Hvid
Stillinger:
120
216
Holder:
Rør (10 ml), Rør (16 mm)
Rør (13 mm), Rør (5 til 7 ml)
Diameter (metrisk) åbning:
13 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørstativ |
| Array | 12 x 18 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (13 mm), Rør (5 til 7 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 216 |
| Form | Rectangular |
| Hylder | 3 Tiers |
| Stabelbar | Yes, When Empty |
| Vis mere |