Få mere at vide
Mefruside 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459016
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459016 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459016 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1399.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mefruside
CAS 7195-27-9
Analyt- eller komponentnavne Mefruside
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H19 Cl N2 O5 S2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Chloro-N1-methyl-N1-[(tetrahydro-2-methyl-2-furanyl)methyl]-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Chloro-N1-methyl-N1-(tetrahydro-2-methylfurfuryl)-m-benzenedisulfonamide, B 1500, BAY 1500, Baycaron, FBA 1500, FDA 1902, Mefrusid, Mefruside, N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzenesulfonyl)-N-methyl-2-furfurylamine, N-(4'-Chloro-3'-sulfamoylbenzenesulfonyl)-N-methyl-2-aminomethyl-2-methyltetrahydrofuran
InChI formel InChI=1S/C13H19ClN2O5S2/c1-13(6-3-7-21-13)9-16(2)23(19,20)10-4-5-11(14)12(8-10)22(15,17)18/h4-5,8H,3,6-7,9H2,1-2H3,(H2,15,17,18)
Løsningstype Single Solution
SMIL CN(CC1(C)CCCO1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-chloro-1-N-methyl-1-N-[(2-methyloxolan-2-yl)methyl]benzene-1,3-disulfonamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 382.88
Mængde 1 ml
Formel vægt 382.0424 g/mol