Få mere at vide
Mefloquin hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15668715 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15668715 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15668715 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461130010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 51773-92-3 | C17H17ClF6N2O | 414.78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mefloquine hydrochloride
CAS 51773-92-3
Smeltepunkt 253,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Molekylær formel C17H17ClF6N2O
MDL nummer MFCD00797519,MFCD00797519
Mængde 1 g
Synonym mefloquine hcl, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl s-piperidin-2-yl methanol hydrochloride, r*,s*-2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl-piperidin-2-yl-methanol hydrochloride, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl-2s-piperidin-2-yl methanol;hydrochloride, as-rel-a-2r-2-piperidinyl-2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinemethanol monohydrochloride, +-mefloquine hydrochloride, unii-5y9l3636o3 component, r-2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinyl 2s-2-piperidinyl methanol hydrochloride, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl 2s-piperidin-2-yl methanol hydrochloride, s-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl r-piperidin-2-yl methanolhydrochloride
InChI nøgle WESWYMRNZNDGBX-UHFFFAOYNA-N
SMIL [H+].[Cl-].OC(C1CCCCN1)C1=C2C=CC=C(C2=NC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn hydrogen [2,8-bis(trifluormethyl)quinolin-4-yl](piperidin-2-yl)methanolchlorid
Molekylvægt (g/mol) 414.78
PubChem CID 18660697
Formel vægt 414.77
Procent renhed ≥97,5 % (HPLC) ≥97,5 % (på tørt stof) (Argentometri)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mefloquine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mefloquine hydrochloride