Få mere at vide
Mefloquinhydrochlorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325811
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325811 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325811 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14860900AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mefloquine hydrochloride
CAS 51773-92-3
Analyt- eller komponentnavne Mefloquine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H16 F6 N2 O . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Mefloquine hydrochloride, (RS)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2SR)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15+;/m0./s1
SMIL Cl.O[C@@H]([C@@H]1CCCCN1)c2cc(nc3c(cccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn (R)-[2,8-bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]-[(2S)-piperidin-2-yl]methanol; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 414.77
Mængde 1 ml
Formel vægt 414,0934 g/mol