missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mefenamic-d4 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mefenamic-d4 Acid |
| CAS | 1216745-79-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 D4 H11 N O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Benzoic-2,3,4,5-d4 acid, 6-[(2,3-dimethylphenyl)amino]- (ACI), 6-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic-2,3,4,5-d4 acid (ACI), Mefenamic-d4 Acid, Mefenamic Acid D4 (benzoic acid 3,4,5,6-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)/i3D,4D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(Nc2cccc(C)c2C)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,3-dimethylanilino)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.3097 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?