missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mefenamic Acid Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Mefenamic Acid Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mefenamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1222-42-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mefenamic Acid Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H17 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Mefenamic Acid Methyl Ester, 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]-benzoic acid methyl ester, Anthranilic acid, N-2,3-xylyl-, methyl ester (7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO2/c1-11-7-6-10-14(12(11)2)17-15-9-5-4-8-13(15)16(18)19-3/h4-10,17H,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(C)c2C |
| IUPAC navn | methyl 2-(2,3-dimethylanilino)benzoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?