Få mere at vide
Mefenaminsyre, LoGiCal
Artikelnummer. 30462987
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462987 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462987 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0327.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mefenamic acid
CAS 61-68-7
Analyt- eller komponentnavne Mefenamic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H15 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mefenamic Acid, Anthranilic acid, N-2,3-xylyl- (8CI), 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic acid, 2-(2,3-Dimethylanilino)benzoic acid, 2',3'-Dimethyl-N-phenylanthranilic acid, Bafameritin M, Baphameritin M, Bonabol, C.I. 473, CN 35355, Coslan, INF 3355, In-M, Lysalgo, Mefacit, Mefenacid, Mefenamic acid, Mephenamic acid, N-(2,3-Dimethylphenyl)anthranilic acid, N-(2,3-Xylyl)-2-aminobenzoic acid, N-(2,3-Xylyl)anthranilic acid, NSC 94437, Namphen, Parkemed, Ponalar, Ponstan, Ponstel, Ponstil, Ponstyl, Pontal, Relafan, Tanston, Vialidon
InChI formel InChI=1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1cccc(Nc2ccccc2C(=O)O)c1C
IUPAC navn 2-(2,3-dimethylanilino)benzoesyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 241.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 241,1103 g/mol