Få mere at vide
Mefenamic Acid Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17933976
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17933976 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17933976 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0327.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mefenamic Acid Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mefenamic Acid Isopropyl Ester
CAS 2732673-37-7
Analyt- eller komponentnavne Mefenamic Acid Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H21 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mefenamic Acid Isopropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H21NO2/c1-12(2)21-18(20)15-9-5-6-10-17(15)19-16-11-7-8-13(3)14(16)4/h5-12,19H,1-4H3
SMIL CC(C)OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(C)c2C
IUPAC navn propan-2-yl 2-(2,3-dimethylanilino)benzoate
Molekylvægt (g/mol) 283.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 283.1572 g/mol