missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mefenamic Acid EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivelse
Mefenamic Acid EP Impurity B
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2,3-Dimethylphenyl)-2-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzamide |
| CAS | 21122-68-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2,3-Dimethylphenyl)-2-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H24 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Mefenamic Acid Imp. B (EP), N-(2,3-Dimethylphenyl)-2-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzamide, Mefenamic Acid Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24N2O/c1-15-9-7-13-20(17(15)3)24-22-12-6-5-11-19(22)23(26)25-21-14-8-10-16(2)18(21)4/h5-14,24H,1-4H3,(H,25,26) |
| SMIL | Cc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Nc3cccc(C)c3C)c1C |
| IUPAC navn | 2-(2,3-dimethylanilino)-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?