Få mere at vide
Mefenamic Acid-d3 (major), TRC
Artikelnummer. 30480476
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30480476 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30480476 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM20505225MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mefenamic Acid-d3
CAS 1189707-81-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H12 D3 N O2
Mængde 25 mg
Synonym 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]-benzoic Acid-d3, Mefacit-d3, Mefenacid-d3, Mephenamic Acid-d3
InChI formel InChI=1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)/i5D,6D,9D
SMIL [2H]c1c([2H])c(C)c(C)c(Nc2ccccc2C(=O)O)c1[2H]
IUPAC navn 2-(2,3,4-trideuterio-5,6-dimethyl-anilino)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 244.30359
Formel vægt 244.1291
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.