Få mere at vide
Mefenamic Acid-d3 (major), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Mefenamic Acid-d3 |
| CAS | 1189707-81-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H12 D3 N O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]-benzoic Acid-d3, Mefacit-d3, Mefenacid-d3, Mephenamic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)/i5D,6D,9D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C)c(C)c(Nc2ccccc2C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-(2,3,4-trideuterio-5,6-dimethyl-anilino)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.30359 |
| Show More |