Få mere at vide
Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17934596
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17934596 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17934596 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0327.11
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 95093-55-3
Analyt- eller komponentnavne Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester, 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic acid 2-hydroxy-1-methylpropyl ester
InChI formel InChI=1S/C19H23NO3/c1-12-8-7-11-17(13(12)2)20-18-10-6-5-9-16(18)19(22)23-15(4)14(3)21/h5-11,14-15,20-21H,1-4H3
SMIL CC(O)C(C)OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(C)c2C
IUPAC navn 3-hydroxybutan-2-yl 2-(2,3-dimethylanilino)benzoate
Molekylvægt (g/mol) 313.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 313.1678 g/mol