Få mere at vide
Mefenamic acid 13C6 (benzoic ring 13C6) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321227
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30321227 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30321227 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14860210AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mefenamic acid 13C6 (benzoic ring 13C6)
CAS 1325559-19-0
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylær formel 13C6 C9 H15 N O2
Mængde 1 mL
InChI formel InChI=1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)/i3+1,4+1,7+1,8+1,12+1,14+1
SMIL Cc1cccc(N[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2C(=O)O)c1C
IUPAC navn 2-(2,3-dimethylanilino)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 247.241
Formel vægt 247.1304 g/mol