Få mere at vide
Mefenacet, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mefenacet |
| CAS | 73250-68-7 |
| Molekylær formel | C16 H14 N2 O2 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(2-Benzothiazolyloxy)-N-methyl-N-phenylacetamide, BTMPA, FOE 1976, Mefenacet, NTN 801, Rancho |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O2S/c1-18(12-7-3-2-4-8-12)15(19)11-20-16-17-13-9-5-6-10-14(13)21-16/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMIL | CN(C(=O)COc1nc2ccccc2s1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-(1,3-benzothiazol-2-yloxy)-N-methyl-N-phenylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.36 |
| Formel vægt | 298.0776 |