Få mere at vide
MEEP Dissolved Gases LCS (methane, ethane, ethene and propane) @ 5 ug/mL in Water, VHG™
Beskrivelse
MEEP Dissolved Gases LCS (methane, ethane, ethene and propane) @ 5 ug/mL in Water
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethane/Ethene/Methane/N-Propane |
| CAS | 74-84-0, 74-85-1, 74-82-8, 74-98-6 |
| Metoder | GFAA |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethane/Ethene/Methane/N-Propane |
| Forsendelsestilstand | Blue Ice |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 40 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Ethane 5 ppm/Ethene 5 ppm/Methane 5 ppm/N-Propane 5 ppm |