Få mere at vide
MEEP CV Standard (Second Source for Methane, Ethane, Ethene, Propane), VHG™
Beskrivelse
MEEP CV Standard (Second Source for Methane, Ethane, Ethene, Propane)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethene/Methane/Ethane/N-Propane |
| CAS | 74-85-1, 74-82-8, 74-84-0, 74-98-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethene/Methane/Ethane/N-Propane |
| Forsendelsestilstand | Blue Ice |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 40 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Ethene 3.54 mg/L/Methane 4.4 mg/L/Ethane 4.69 mg/L/N-Propane 5.05 mg/L |