Få mere at vide
Medrylamine Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049822
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049822 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049822 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3123.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Medrylamine Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Medrylamine Maleate
CAS 60407-52-5
Analyt- eller komponentnavne Medrylamine Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H23 N O2 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethanamine, 2-[(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Ethanamine, 2-[(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Medrylamine maleate
InChI formel InChI=1S/C18H23NO2.C4H4O4/c1-19(2)13-14-21-18(15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-17(20-3)12-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL COc1ccc(cc1)C(OCCN(C)C)c2ccccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 401.45
Mængde 50 mg
Formel vægt 401.1838 g/mol