Få mere at vide
Medroxyprogesterone-d3, Fluka™
Artikelnummer. 16292842 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16292842 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16292842 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. R15355MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Medroxyprogesterone-d3
Emballage Glass Bottle
CAS 162462-69-3
Farve White
Smeltepunkt 205°C to 210°C
Synonym 17α-Hydroxy-6α-methyl-d3-4-pregnene-3,20- dione
Molekylvægt (g/mol) 347.52
Mængde 5 mg
Grad Analytical Standard