Få mere at vide
Medroxyprogesterone Acetate, LoGiCal
Artikelnummer. 30460396
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460396 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460396 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0532.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Medroxyprogesterone acetate
CAS 71-58-9
Analyt- eller komponentnavne Medroxyprogesterone acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H34 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6alpha-Methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl acetate, Medroxyprogesterone acetate, Megestrol Acetate Imp. A (EP), Amen, Aragest, Aragest 5, Asconale, CBP 1011, Clinofem, Clinovir, Colirest, Curretab, Cycrin, DMPA, Depo-Clinovir, Depo-Prodasone, Depo-Provera, Depo-Ralovera, Depo-SubQ Provera 104, Depo-progestin, Depo-promone, Depomedroxyprogesterone acetate, Depot-medroxyprogesterone acetate, Farlutal, Farlutin, G-Farlutal, Gestapuran, Hematrol, Hysron, Indivina, Lutopolar, Lutoral, MAP, MAP (steroid), MPA, MPA Gyn 5, Med-Pro, Medroprogesterone acetate, Medroxyprogesterone 17-acetate, Meprate, Metigestrona, NSC 21171, NSC 26386, Nadigest, Nidaxin, Novo-Medrone, Oragest, Perlutex, Perlutex Leo, Prempack C, Prodasone, Progespon, Progestalfa, Progeston, Progevera, Provera, Proverone, Ralovera, Repromap, Repromix, Sirprogen, Sodelut G, U 8839, Veramix, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl-, (6alpha)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6alpha-methyl-, acetate (7CI,8CI), Progesterone, 17-hydroxy-6alpha-methyl-, acetate (6CI), (6alpha)-17-(Acetyloxy)-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6alpha-methylprogesterone, 17alpha-Hydroxy-6alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione 17-acetate, 17alpha-Hydroxy-6alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione acetate, 17alpha-Hydroxy-6alpha-methylprogesterone acetate, 6alpha-Methyl-17-acetoxyprogesterone, 6alpha-Methyl-17R-hydroxyprogesterone acetate, 6alpha-Methyl-17alpha-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione acetate, 6alpha-Methyl-17alpha-acetoxy-Delta4-pregnene-3,20-dione, 6alpha-Methyl-17alpha-acetoxypregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-Methyl-17alpha-hydroxyprogesterone acetate, Megestrol Acetate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14
IUPAC navn [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 386.52
Mængde 10 mg
Formel vægt 386.2457 g/mol