Få mere at vide
Medroxyprogesteronacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15587719 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15587719 1 g 1g
15597719 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15587719 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461120010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-58-9
Molekylær formel C24H34O4
Molekylvægt (g/mol) 386.52
InChI nøgle PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
Synonym medroxyprogesterone acetate, medroxyprogesterone 17-acetate, metigestrona, provera, depo-provera, gestapuran, farlutin, perlutex, veramix, methylacetoxyprogesterone
PubChem CID 6279
ChEBI CHEBI:6716
IUPAC navn [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-acetat
SMIL CC1CC2C(CCC3(C2CCC3(C(=O)C)OC(=O)C)C)C4(C1=CC(=O)CC4)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Medroxyprogesterone acetate
Smeltepunkt 206.0°C to 208.0°C
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 386.52
Procent renhed 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Medroxyprogesterone acetate
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Consejos de prudencia
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.