Få mere at vide
Medroxy Progesterone-D6 17-Acetate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Medroxyprogesterone 17-acetate-d6 (6alpha-methyl-d3,acetyl-d3) |
| CAS | 2376036-01-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 2H6 H28 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyl-2,2,2-d3-oxy)-6-(methyl-d3)-, (6α)-, (6α)-17-(Acetyl-2,2,2-d3-oxy)-6-(methyl-d3)-pregn-4-ene-3,20-dione, Medroxy progesterone-d6 17-acetate, Medroxyprogesterone-d6 acetate, Medroxyprogesterone Acetate D6 (6α-methyl-D3,acetyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1/i1D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C([2H])([2H])[2H])C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14 |
| IUPAC navn | [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-10,13-dimethyl-3-oxo-6-(trideuteriomethyl)-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.56 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?