Få mere at vide
Medroxy Progesterone-d6 17-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Medroxyprogesterone 17-acetate-d6 (6alpha-methyl-d3,acetyl-d3) |
| CAS | 2376036-01-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 2H6 H28 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyl-2,2,2-d3-oxy)-6-(methyl-d3)-, (6α)-, (6α)-17-(Acetyl-2,2,2-d3-oxy)-6-(methyl-d3)-pregn-4-ene-3,20-dione, Medroxy progesterone-d6 17-acetate, Medroxyprogesterone-d6 acetate, Medroxyprogesterone Acetate D6 (6α-methyl-D3,acetyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1/i1D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C([2H])([2H])[2H])C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14 |
| IUPAC navn | [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-10,13-dimethyl-3-oxo-6-(trideuteriomethyl)-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.56 |
| Vis mere |