Få mere at vide
Medroxy Progesterone-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Medroxyprogesterone-d3 |
| CAS | 162462-69-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C22H29D3O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Medroxyprogesterone D3 (6-Methyl D3), (6α)-17-Hydroxy-6-(methyl-d3)pregn-4-ene-3,20-dione, 6β,7-Dihydro-6-(methyl-d3)megestrol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32O3/c1-13-11-16-17(20(3)8-5-15(24)12-19(13)20)6-9-21(4)18(16)7-10-22(21,25)14(2)23/h12-13,16-18,25H,5-11H2,1-4H3/t13-,16+,17-,18-,20+,21-,22-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(O)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14 |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.51 |
| Procent renhed | >95 |