Få mere at vide
Medronsyre, TRC
Artikelnummer. 30135627
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135627 50 mg
30008426 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM20350050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1984-15-2
Molekylær formel C H6 O6 P2
Molekylvægt (g/mol) 176
Synonym Medronic acid, Methylenediphosphonic acid, P,P'-Methylenebisphosphonic acid, Phosphonic acid, methylenebis- (9CI), Phosphonic acid, methylenedi- (6CI,7CI,8CI), MDP, Medronate, Medronic acid, Methanebisphosphonic acid, Methanediphosphonic acid, Methylene-1,1-bisphosphonic acid, Methylenebis[phosphonic acid], Methylenediphosphonic acid
IUPAC navn fosfonmethylfosfonsyre
SMIL OP(=O)(O)CP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Medronic acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
Formel vægt 175.964