Få mere at vide
Medrogestone, Mikromol™
Beskrivelse
Medrogestone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Medrogestone |
| CAS | 977-79-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Medrogestone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H32 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6,17-Dimethylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 6,17-Dimethyl-6-dehydroprogesterone, 6,17-Dimethylpregna-4,6-diene-3,20-dione, AY 13615, AY 13615S, AY 62022, Colpro, Colprone, Etogyn, Medrogesterone, Medrogestone, Metrogestone, NSC 123018, Prothil |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O2/c1-14-12-17-18(21(3)9-6-16(25)13-20(14)21)7-11-23(5)19(17)8-10-22(23,4)15(2)24/h12-13,17-19H,6-11H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22-,23+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@@]1(C)CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-6,10,13,17-tetramethyl-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |