Få mere at vide
CHEMGENE MedLab Multi-Surface Desinfektionsmiddel - Emballage på norsk, finsk, svensk, dansk
Shop alle Chemgene produkterBeskrivelse
- CHEMGENE MedLab er en række overfladedesinfektionsmidler, der er udviklet specifikt til at imødekomme laboratoriemiljøernes krav
- Disse multi-overflade desinfektionsmidler er bevist effektive under følgende mikrobiologiske testbetingelser; Bakteriedræbende: EN 17387, EN 13727 Legionella: EN 13623. Gærdræbende: EN 13624, EN 17387. Fungicidal: EN 17387, EN 13624 Virucidal: EN 14476, EN 16777 (Vaccinia-virus, Norovirus, Adenovirus) Bakteriofag: EN 13610
- Dokumenteret effektivitet mod resistente patogener
- Denatures DNA/RNA
- Bionedbrydelig formulering
- Fås i eukalyptusduft eller uden parfume
- Fremstillet i Storbritannien efter ISO 9001 kvalitetsstandarder
- Ikke-korrosiv i brug
- Alkoholfri
- Egnet til autoklavering
- Ingen skylning nødvendig
- Kompatibel med en bred vifte af materialer, herunder blødt stål, rustfrit stål, kobber, aluminium, acetal, nylon og gummi.
- Flaske lavet af 30% genanvendt HDPE
- Flaske og låg kan genanvendes efter brug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multi-purpose Cleaner |
| Farvekodet | Nej |
| Form | Koncentreret væske |
| pH | 10,5 til 11,4 |
| Duft | Eukalyptus |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Dimensioner (L x B x H) | 133 x 185 x 282 mm |
| Engangs | Begrænset brug |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MedLab Multi Surface Disinfectant Concentrate 5
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride, Didecyldimethylammonium chloride, Limonene
Brug biocider sikkert. Læs altid produktetiketten og informationen før brug.