Få mere at vide
Polyco Healthline Mellemtunge husholdningsaffaldssække på en rulle
Artikelnummer. 31924985
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 L
30 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31924985 30 L
31924973 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31924985 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. HBB/4/R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.31 DKK
    136.71 DKK / Pakke med 500
    Spare 278.60 DKK
    67% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Disse sække er designet til mellemtungt husholdningsaffald og giver en pålidelig og holdbar bortskaffelsesløsning. Fås på ruller i 20 L og 30 L kapacitet til daglig brug.
  • Kategori: Affaldssække
  • Styrke: Mellemvægt
  • Kapacitet: 20 L, 30 L
  • Pakkeformat: Roll
  • Designet til almindeligt husholdnings- og industriaffald
  • Velegnet til hygiejnisk affaldshåndtering på kontorer og arbejdspladser
  • Tilgængelige farver: Sort
  • Posemål: 260/432 x 660 mm (ca. 10/17 x 26 tommer) (Produktkode: HBB/3/R)
  • Indhold af genanvendt materiale: 100% genanvendt indhold (Produktkoder: HBB/3/R, HBB/4/R)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Binde
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Materiale Polythene
Sterilitet Ikke-steril
Længde (engelsk) 25 tommer
Bredde (engelsk) 11,8/22 tommer
Produkttype Affaldsbortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 L
Længde (metrisk) 635 mm
Bredde (metrisk) 300/558 mm
Vis mere Vis mindre
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.