Få mere at vide
Polyco Healthline Mellemtunge tasker på rulle, 25 L
Artikelnummer. 31924960
Skift visning
Farve:
Klar
Artikelnummer. Farve
31924960 Klar
1 options
Artikelnummer. 31924960 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. NTCB/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    509.90 DKK
    167.84 DKK / Pakke med 500
    Spare 342.06 DKK
    67% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Fremstillet af højkvalitets, klare materialer for at give en gennemsigtig og effektiv løsning til håndtering af ikke-tungt affald.
  • Kategori: Affaldssække
  • Styrke: Mellemvægt
  • Kapacitet: 25 L
  • Pakkeformat: Roll
  • Designet til almindeligt husholdnings- og industriaffald
  • Velegnet til hygiejnisk affaldshåndtering på kontorer og arbejdspladser
  • Tilgængelige farver: Klar
  • Indhold af genanvendt materiale: 50% genanvendt indhold (Produktkode: NTCB/1)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Binde
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polythene
Sterilitet Ikke-steril
Længde (engelsk) 24 tommer
Bredde (engelsk) 13/21 inde.
Produkttype Affaldsbortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Længde (metrisk) 610 mm
Bredde (metrisk) 330/533 mm
Afficher plus Afficher moins
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.