Få mere at vide
OHAUS™ Mellemlange ærmer med to ben
Artikelnummer. 15732669 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Materiale:
Glasfiber
Vinyl
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15732669 Glasfiber Hver
15722669 Vinyl Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15732669 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30400254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.00 DKK
    61.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.75 DKK
    25% Slukket
På lager
OHAUS™ Medium Two Prong Sleeves er til brug med klemmer og kan nemt fjernes for rengøring eller udskiftning.
  • Fås i rød vinyl og glasfiber
  • Glasfiberhylstre er ideelle til påføring over 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2
Type Gænge ærme
Materiale Glasfiber
Størrelse Medium
Farve Grå