Få mere at vide
OHAUS™ Mellemlange ærmer med to ben
Artikelnummer. 15722669 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Materiale:
Glasfiber
Vinyl
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale unitSize
15722669 Vinyl Hver
15732669 Glasfiber Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15722669 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30400253
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Medium Two Prong Sleeves er til brug med klemmer og kan nemt fjernes for rengøring eller udskiftning.
  • Fås i rød vinyl og glasfiber
  • Glasfiberhylstre er ideelle til påføring over 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2
Type Gænge ærme
Materiale Vinyl
Størrelse Medium
Farve Rød