Få mere at vide
OHAUS™ Mellemlange ærmer med tre ben
Product Code. 15782669 Shop All Ohaus Products
Change view
Click to view available options
Materiale:
Glasfiber
Vinyl
Farve:
Grå
Rød
Sort
Unit Size:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Materiale Farve unitSize
15782669 Vinyl Rød Hver
15732679 Vinyl Sort Hver
15792669 Glasfiber Grå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15782669 Supplier OHAUS™ Supplier No. 30400259
På lager
Add to basket
Add to basket
OHAUS™ Medium Three Prong Sleeves er til brug med klemmer og kan nemt fjernes for rengøring eller udskiftning.
  • Fås i rød eller sort vinyl og glasfiber
  • Glasfiberhylstre er ideelle til påføring over 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 3
Type Gænge ærme
Materiale Vinyl
Størrelse Medium
Farve Rød