Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Medium form vejeflasker
Diameter (metrisk):
30 mm
38 mm
48 mm
75 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Udskiftelig NS-prop, inskriptionslabel |
| Mængde | 6 Pakke |
| Stopper nummer | NS 50/12 |
| Produktlinje | Flaske |
| Produkttype | Vejeflaske |
| Diameter (metrisk) | 48 mm |