Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Medium form vejeflasker
Artikelnummer. 11886164
Skift visning
Diameter (metrisk):
30 mm
38 mm
48 mm
75 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
11886164 75 mm
11798104 48 mm
11788104 30 mm
10030181 38 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11886164 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05565580
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Tekniske data
Inkluderer Udskiftelig NS-prop, inskriptionslabel
Mængde 1 Pakke
Stopper nummer NS 80/12
Produktlinje Flaske
Diameter (metrisk) 75 mm
Produkttype Vejeflaske