Få mere at vide
Gilac™ Medium vasketøjskurv, 100 L
Artikelnummer. 17968471
Skift visning
Farve:
Hvid
Mandelgrøn
Sand
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17968471 Mandelgrøn
17948681 Hvid
17938651 Sand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17968471 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G611175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.65 DKK
    328.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 125.70 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Medium 100 L vasketøjskurv er meget modstandsdygtig og enestående holdbar.
  • Vasketøjskurv.
  • Meget modstandsdygtig og enestående holdbarhed.
  • Designet til professionel brug.
  • Velegnet til tung belastning og intensiv brug.
Tekniske data
Bredde (engelsk) 19,3 tommer.
Størrelse Medium
Produkttype Vasketøjskurv
Bredde (metrisk) 490 mm
Farve Mandelgrøn