Få mere at vide
Haldenwanger™ Mellem høj form smeltende porcelænsdigler
Artikelnummer. p-8000843
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 10017380
Brand: Haldenwanger™ L 79MF/7
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Mellemhøj formsmeltende porcelænsdigler har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelain
Slutte Glazed
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 35mm
Højde (metrisk) 28mm
Produkttype Porcelain melting crucibles