Få mere at vide
Haldenwanger™ Mellem høj form smeltende porcelænsdigler
Artikelnummer. 10578831
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10578831 38 ml Hver
10017380 15 ml Hver
10731922 20 ml Hver
10771922 250 ml Hver
10281531 49 ml Hver
10493081 90 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10578831 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 79MF/6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.70 DKK
    55.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.74 DKK
    12% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Mellemhøj formsmeltende porcelænsdigler har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Kapacitet (metrisk) 38 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 45mm
Højde (metrisk) 36mm
Produkttype Porcelænssmeltende digler