Få mere at vide
Haldenwanger™ Mellem høj form smeltende porcelænsdigler
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Mellemhøj formsmeltende porcelænsdigler har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
- Lids sold separately; see L 79D/4 (10311252)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelain |
| Slutte | Glazed |
| Kapacitet (metrisk) | 90 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 60mm |
| Højde (metrisk) | 48mm |
| Produkttype | Porcelain melting crucibles |