Få mere at vide
Haldenwanger™ Mellem høj form smeltende porcelænsdigler
Beskrivelse
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Mellemhøj formsmeltende porcelænsdigler har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
- Fås i forskellige størrelser
- Størrelser op til 175 ml glaseret undtagen kant
- 1.000 ml og større er glaserede, undtagen ydersiden af bunden
- Opfylder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelæn |
| Slutte | Glaseret |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 35mm |
| Højde (metrisk) | 28mm |
| Produkttype | Porcelænssmeltedigler |