Få mere at vide
Haldenwanger™ Medium form porcelænsdigler uden låg
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
110 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelain |
| Slutte | Glazed |
| Kapacitet (metrisk) | 38 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 45mm |
| Højde (metrisk) | 36mm |
| Produkttype | Medium Form Porcelain Crucibles |