Få mere at vide
Haldenwanger™ Medium form porcelænsdigler uden låg
Artikelnummer. 12346497
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
110 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12346497 15 ml Pakke med 10
12306507 110 ml Pakke med 5
12356497 20 ml Pakke med 10
12366497 38 ml Pakke med 10
12376497 49 ml Pakke med 10
12396497 90 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12346497 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 79MF/7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.00 DKK
    393.86 DKK / Pakke med 10
    Spare 58.14 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Medium Form Porcelænsdigler har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 35mm
Højde (metrisk) 28mm
Produkttype Porcelænsdigler i medium form