Få mere at vide
Polyco Healthline Mellemstore Wheelie Bin Liners i en pakke, 290 L
Artikelnummer. 31924971
Skift visning
Længde (engelsk):
53,9 tommer
54 tommer.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk)
31924971 53,9 tommer
31924990 54 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31924971 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. LWBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.53 DKK
    115.05 DKK / Pakke med 100
    Spare 234.48 DKK
    67% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Disse 290 L foringer, der er designet til at holde skraldespande rene, hjælper med at forhindre lækager og spild under daglig affaldsindsamling. Deres holdbare konstruktion kombinerer pålidelig ydeevne med nem håndtering.
  • Kategori: Wheelie Bin Liners
  • Styrke: Medium Duty
  • Kapacitet: 290 L
  • Pack-format: Flat Pack
  • Designet til at passe til hjulspande og andre store skraldespande
  • Robust foring til husholdnings-, erhvervs- eller udendørsaffald
  • Tilgængelige farver: Sort
  • Posemål: ca. 760/1145 x 1370 mm (ca. 30/45 x 54 tommer), ca. 762/1143 x 1371 mm (ca. 30/45 x 54 tommer)
  • Indhold af genanvendt materiale: 100% genanvendt indhold (Produktkoder: WBL, LWBL)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Binde
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Materiale Polythene
Sterilitet Ikke-steril
Længde (engelsk) 53,9 tommer
Bredde (engelsk) 29,9/45,1 tommer
Produkttype Affaldsbortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 71,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 290 L
Længde (metrisk) 1370 mm
Bredde (metrisk) 760/1145 mm
Vis mere Vis mindre
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.