Få mere at vide
Polyco Healthline Mellemstore sække på rulle, 90 L
Beskrivelse
- Kategori: Affaldssække
- Styrke: Medium Duty
- Kapacitet: 90 L
- Pakkeformat: Roll
- Designet til almindeligt husholdnings- og industriaffald
- Velegnet til hygiejnisk affaldshåndtering på kontorer og arbejdspladser
- Tilgængelige farver: Sort, Klar
- Posemål: ca. 457/725 x 975 mm (ca. 18/29 x 39 tommer) (Produktkoder: IBB/1, BSLD1ROLL)
- Emballagens indhold:
- 25 poser pr. rulle, 8 ruller pr. kasse, 90 kasser pr. palle (Produktkode: IBB/1)
- 20 poser pr. rulle, 10 ruller pr. kasse, 91 kasser pr. palle (Produktkode: BSLD1ROLL)
- 25 poser pr. rulle, 8 ruller pr. kasse, 260 kasser pr. palle (Produktkode: SCBROLL)
- 50 poser pr. rulle, 10 ruller pr. kasse, 51 kasser pr. palle (Produktkode: MVJ029)
- Indhold af genanvendt materiale:
- 100% genanvendt indhold (Produktkoder: IBB/1, MVJ029)
- Fremstillet af 100% genbrugt polytæn (produktkode: BSLD1ROLL)
- 30% genanvendt indhold (Produktkode: SCBROLL)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Binde |
| Farve | Sort |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polythene |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Mængde | 8 x 25 poser/cs. |
| Længde (engelsk) | 38,4 tommer |
| Bredde (engelsk) | 18/28,5 tommer |
| Produkttype | Affaldsbortskaffelsespose |
| Vis mere |
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.