Få mere at vide
Polyco Healthline Mellemstore tasker i en rygsæk
Beschreibung
- Kategori: Affaldssække
- Styrke: Medium Duty
- Kapacitet: 70 L, 90 L
- Pack-format: Flat Pack
- Designet til almindeligt husholdnings- og industriaffald
- Velegnet til hygiejnisk affaldshåndtering på kontorer og arbejdspladser
- Tilgængelige farver: Sort, Blå, Klar, Grøn, Rød, Gul
- Posemål: ca. 400/635 x 975 mm (ca. 16/25 x 39 tommer), 457/725 x 860 mm (ca. 18/29 x 34 tommer), 457/725 x 975 mm (ca. 18/29 x 39 tommer)
- Indhold af genanvendt materiale:
- 100% genanvendt indhold (Produktkoder: GWH6, EW/POSE, MBCOL/B, MBCOL/G, MBCOL/R, MBCOL/Y)
- Fremstillet af 100% genbrugt polytæn (Produktkoder: BSLD/2, BSLD/1, BCOL/N)
- 0% genanvendt indhold (Produktkode: FAC/7)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Binde |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polythene |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Mængde | 250 poser/cs. |
| Længde (engelsk) | 33,1 tommer |
| Bredde (engelsk) | 27,2'' |
| Produkttype | Affaldsbortskaffelsespose |
| Mehr anzeigen |
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?