Få mere at vide
Polyco Healthline Mellemstore lossepladsposer på rulle, 75 L, 10 kg
Beskrivelse
- Kategori: Klinisk affald
- Styrke: Medium Duty
- Kapacitet: 75 L
- Belastningsevne: 10 kg
- Pakkeformat: Roll
- Tilgængelige farver: Tiger Stripe
- CHSA-godkendt: til deponering af losseplads
- Tigerstribe klinisk losseplads-affaldssæk
- Designet til klinisk affaldssortering og håndtering
- Understøtter sikker håndtering af sundhedsaffaldsstrømme
- Indhold af genanvendt materiale: 30% genanvendt indhold (Produktkode: TSYB/1)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 75 L |
| Lukketype | Uafgjort |
| Kapacitet (engelsk) | 19,8 gal. |
| Farve | Tiger Stripe |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Bredde (metrisk) | 865 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Til brug med (applikation) | Affaldshåndtering |
| Bredde (engelsk) | 34,1 tommer |
| Vis mere |
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.