Få mere at vide
Polyco Healthline Mellemstore kliniske affaldssække på en rulle
Beskrivelse
- Kategori: Klinisk affald
- Styrke: Medium Duty
- Kapacitet: 20 L, 30 L, 90 L
- Belastningsevne: 5 kg, 8 kg
- Pakkeformat: Roll
- Designet til klinisk affaldssortering og håndtering
- Understøtter sikker håndtering af sundhedsaffaldsstrømme
- Tilgængelige farver: Orange, Gul
- Posemål: 120/432 x 660 mm (ca. 5/17 x 26 tommer), 145/559 x 635 mm (ca. 6/22 x 25 tommer), 190/711 x 990 mm (ca. 7,5/28 x 39 tommer), 365/711 x 980 mm (ca. 15/28 x 39 tommer)
- Indhold af genanvendt materiale:
- 100% genanvendt indhold (Produktkoder: CX50/CWMD2, CX50/CWMD3)
- Fremstillet af 100% genanvendt polythene (Produktkode: AT50/CWMD3)
- Fremstillet af 30% genanvendt polythene (produktkode: AT25/M111)
- 30% genanvendt indhold (produktkoder: CX50/M111, MVN033)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 90 L |
| Lukketype | Uafgjort |
| Kapacitet (engelsk) | 23,8 gal. |
| Farve | Orange |
| Engangs | Engangsbrug |
| Længde (metrisk) | 990 mm |
| Mængde | 8 x 25 poser/cs. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Bredde (metrisk) | 190/711 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Vis mere |
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.