Få mere at vide
Gibco™ Human Melanocyte Basal Medium Kit, calciumfri (tidligere Medium 254CF Kit)
Beskrivelse
De Gibco Human Melanocyte Basal Medium Kit, Calcium Free (tidligere Medium 254CF Kit), muliggør dyrkning af humane epidermale melanocytter.
Sættet indeholder to komponenter:
• Human Melanocyte Basal Medium, Calcium Fri (tidligere Medium 254CF)— en calciumfri version af Human Melanocyte Basal Medium (tidligere Medium 254) til dem, der ønsker at variere koncentrationen af calcium
• En steril stamopløsning af calciumchlorid (0,2 M, 0,5 ml)
Human Melanocyte Basal Medium, Calcium Free, er et basalmedium, der indeholder essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, vitaminer, andre organiske forbindelser, spormineraler og uorganiske salte.
Dette medium indeholder ikke antibiotika, antimykotika, hormoner, vækstfaktorer eller proteiner. Dette medium er HEPES- og bikarbonatbuffer og er designet til brug i en inkubator med en atmosfære på 5 % CO 2 /95 % luft.
For at understøtte plettering og langsigtet proliferation af normale humane melanocytter, skal Human Melanocyte Basal Medium, Calcium Free, suppleres med calcium plus enten Human Melanocyte Growth Supplement (HMGS, Kat. Nr. S-002-5) eller PMA-Free Human Melanocyte Growth Supplement-2 (HMGS-01, Kat. No. 6). Hvert af disse kosttilskud indeholder alle de vækstfaktorer, hormoner og vævsekstrakter, der er nødvendige for vækst af melanocytter i Human Melanocyte Basal Medium, Calcium Free.
Bemærk: Calciumchlorid skal tilsættes til dette medium før brug. Calciumkoncentrationen fra andre kilder er 0,5μ M i ikke-supplementeret human melanocyt basalmedium, calciumfri.
Sættet indeholder to komponenter:
• Human Melanocyte Basal Medium, Calcium Fri (tidligere Medium 254CF)— en calciumfri version af Human Melanocyte Basal Medium (tidligere Medium 254) til dem, der ønsker at variere koncentrationen af calcium
• En steril stamopløsning af calciumchlorid (0,2 M, 0,5 ml)
Human Melanocyte Basal Medium, Calcium Free, er et basalmedium, der indeholder essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, vitaminer, andre organiske forbindelser, spormineraler og uorganiske salte.
Dette medium indeholder ikke antibiotika, antimykotika, hormoner, vækstfaktorer eller proteiner. Dette medium er HEPES- og bikarbonatbuffer og er designet til brug i en inkubator med en atmosfære på 5 % CO 2 /95 % luft.
For at understøtte plettering og langsigtet proliferation af normale humane melanocytter, skal Human Melanocyte Basal Medium, Calcium Free, suppleres med calcium plus enten Human Melanocyte Growth Supplement (HMGS, Kat. Nr. S-002-5) eller PMA-Free Human Melanocyte Growth Supplement-2 (HMGS-01, Kat. No. 6). Hvert af disse kosttilskud indeholder alle de vækstfaktorer, hormoner og vævsekstrakter, der er nødvendige for vækst af melanocytter i Human Melanocyte Basal Medium, Calcium Free.
Bemærk: Calciumchlorid skal tilsættes til dette medium før brug. Calciumkoncentrationen fra andre kilder er 0,5μ M i ikke-supplementeret human melanocyt basalmedium, calciumfri.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Melanocytter |
| Form | Væske |
| Produkttype | Medium 254CF sæt |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen calciumchlorid |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Vis mere |